Learn More
3-isobutil-1-metilxantina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485222 100 mg 100 miligramos
11495222 250 mg 250 miligramos
11405232 1 g 1 g
11415232 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11485222 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02195262.1
Conocido como IBMX. 3-Isobutil-1-Metilxantina, MP Biomedicals es un potente inhibidor no específico de las fosfodiesterasas cAMP y cGMP, significativamente más eficaz que la teofilina. Esta inhibición activa la PKA, lo que provoca una disminución de la proliferación y un aumento
Un inhibidor no específico de la adenosina 3' ,5' -fosfodiesterasa monofosfato cíclica (cAMP PDE)4, significativamente más eficaz que la teofilina. También inhibe las fosfodiesterasas cGMP. IBMX inhibe la PDE de nucleótidos cíclicos con la consiguiente inhibición de la hidrólisis de nucleótidos cíclicos, lo que resulta en la acumulación de AMP cíclico y guanosina 3.' ,5' -monofosfato cíclico.
  • Inhibe la liberación de 5-hidroxitriptamina inducida por fenilefrina de las células epiteliales neuroendocrinas de la mucosa de las vías respiratorias (IC50: 1,3 μM)
  • Actúa como antagonista del receptor de adenosina.
  • Inhibe los canales iónicos en la unión neuromuscular, las células GH3 y las células del músculo liso vascular.
  • Induce la liberación de calcio de los depósitos intracelulares en las neuronas sensoriales.
  • Inhibe el crecimiento de células de carcinoma tanto in vivo como in vitro en ratones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28822-58-4
Fórmula molecular C10H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 222.25
Número MDL MFCD00005584
Clave InChI APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
Nombre IUPAC 1-metil-3-(2-metil)-2,3,6,7-tetrahidro-1H-purina-2,6-diona
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Punto de fusión 195°C to 202°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Forma física Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Isobutyl-1-methylxanthine