Learn More
Ácido 3-isobutil-1-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 769132-77-6 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-6(2)4-7-5-8(9(12)13)11(3)10-7/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1cc(C(=O)O)n(C)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-5-(2-metilpropil)pirazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.106 |