Learn More
3-Yodotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494443 50 g 50 g
11399469 100 g 100 g
11404453 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10999.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 625-95-6 | C7H7I | 218.037 g/mol
3-Iodotoluene was used in the preparartion of indene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodotolueno se utilizó en la preparación de derivados del indeno.
Solubilidad
No miscible en agua. Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-95-6
Fórmula molecular C7H7I
Peso molecular (g/mol) 218.037
Número MDL MFCD00001050
Clave InChI VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodotoluene, m-iodotoluene, benzene, 1-iodo-3-methyl, m-tolyl iodide, m-methyliodobenzene, toluene, m-iodo, 3-methylphenyl iodide, unii-2h574ir35g, 1-iodo-3-methyl-benzene, m-iodo-toluen
PubChem CID 12268
Nombre IUPAC 1-yodo-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodotoluene
Punto de fusión -27°C
Densidad 1.698
Punto de ebullición 80°C to 82°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 50 g
Beilstein 1903634
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water. Soluble in benzene,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.04
Porcentaje de pureza 99%