Learn More
3-Iodotironamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30006949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006949 2.5 mg 2.50 miligramo
30008961 1 mg 1 miligramo
30003719 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7205002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 788824-64-6
Fórmula molecular C14 H14 I N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 391.63
Sinónimo Phenol, 4-[4-(2-aminoethyl)-2-iodophenoxy]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-[4-(2-aminoethyl)-2-iodophenoxy]-, hydrochloride (9CI), 4-[4-(2-Aminoethyl)-2-iodophenoxy]phenol hydrochloride, 3-Iodothyronamine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[4-(2-aminoetil)-2-iodofenoxi]fenol; Cloruro
SMILES Cl.NCCc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodothyronamine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14INO2.ClH/c15-13-9-10(7-8-16)1-6-14(13)18-12-4-2-11(17)3-5-12;/h1-6,9,17H,7-8,16H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.9836
Porcentaje de pureza >95%