Learn More
Ácido 3-Iodotreoacético, TRC
Código de producto. 30402932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402932 10 mg
30399052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI72860010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60578-17-8
Fórmula molecular C14 H11 I O4
Peso molecular (g/mol) 370.139
Sinónimo 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3-iodobenzeneacetic Acid, [4-(p-Hydroxyphenoxy)-3-iodophenyl]acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[4-(4-hidroxifenoxi)-3-iodofenil]ácido acético
SMILES OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodothyroacetic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11IO4/c15-12-7-9(8-14(17)18)1-6-13(12)19-11-4-2-10(16)3-5-11/h1-7,16H,8H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.97