Learn More
3-yodotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15234754 5 g 5 g
15224754 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234754 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443380050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10486-61-0 | C4H3IS | 210.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-61-0
Fórmula molecular C4H3IS
Peso molecular (g/mol) 210.03
Número MDL MFCD00037901
Clave InChI WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
PubChem CID 66332
Nombre IUPAC 3-yodotiofeno
SMILES IC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodothiophene
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 2.0660g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 2.066
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.03
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodothiophene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.