Learn More
3-Yodotiofeno, 96 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338526 5 g 5 g
11328526 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17581.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-61-0
Fórmula molecular C4H3IS
Peso molecular (g/mol) 210.03
Número MDL MFCD00037901
Clave InChI WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
PubChem CID 66332
Nombre IUPAC 3-yodotiofeno
SMILES IC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodothiophene
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 2.06
Punto de ebullición 77°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.656
Cantidad 5 g
Beilstein 105451
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.04
Porcentaje de pureza 96%