Learn More
3-yodotetrahidrofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10623455 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76011DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 121138-01-0
Fórmula molecular C4H7IO
Peso molecular (g/mol) 198.00
Número MDL MFCD09878873
Clave InChI BKIQORJIKOPRCG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-iodotetrahydrofuran, 3-iodo-tetrahydro-furan, furan, tetrahydro-3-iodo, 3-iodanyloxolane, iodotetrahydrofuran
PubChem CID 22139264
Nombre IUPAC 3-yodooxolano
SMILES IC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodotetrahydrofuran
% mín. CAS 96.5
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Punto de ebullición 110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 198
Porcentaje de pureza 97%