Learn More
3-Yodopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450837 25 g 25 g
11440837 5 g 5 g
11460837 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23225.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 204.998 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-90-7
Fórmula molecular C5H4IN
Peso molecular (g/mol) 204.998
Número MDL MFCD00023553
Clave InChI XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
Nombre IUPAC 3-yodopiridina
SMILES C1=CC(=CN=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodopyridine
Punto de fusión 53°C to 56°C
Punto de ebullición 90°C to 92°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 106059
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 99%