Learn More
3-Yodopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodopyridine |
| Punto de fusión | 53°C to 56°C |
| Punto de ebullición | 90°C to 92°C (14 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 106°C (222°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 106059 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205 |
| Porcentaje de pureza | 99% |