Learn More
3-Yodopirazolo[1,5-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15477487 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15477487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35255.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizada principalmente en la reacción de acoplamiento Suzuki.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
CAS 19363-99-6
Punto de fusión 67°C to 69°C
Color Marrón
Fórmula molecular C7H5IN2
Número MDL MFCD20483547
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 3-iodopyrazolo 1,5-a pyridine, 3-iodo-pyrazolo 1,5-a pyridine
Clave InChI PNNARKUCAKULAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=NN2C=C1)I
Nombre IUPAC 3-yodopirazolo[1,5-a]piridina
Peso molecular (g/mol) 244.035
PubChem CID 60170807
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido