Learn More
3-Yodopropilen-1-naftaleno metil amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodopropylene-1-naphthalene Methyl Amine |
| CAS | 1076198-32-7 |
| Fórmula molecular | C14H14IN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-(3-Iodo-2-propen-1-yl)-1-naphthalenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14IN/c1-16(11-5-10-15)14-9-4-7-12-6-2-3-8-13(12)14/h2-9,11H,10H2,1H3/b11-5+ |
| SMILES | CN(\C=C\CI)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-[(E)-3-yodoprop-1-enil]-N-metilnaftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 323.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.0171 |