Learn More
Ácido 3-yodopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327785 5 g 5 g
11337785 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02655.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-76-4
Fórmula molecular C3H5IO2
Peso molecular (g/mol) 199.98
Número MDL MFCD00002765
Clave InChI KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
PubChem CID 8856
Nombre IUPAC ácido 3-yodopropanoico
SMILES OC(=O)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodopropionic acid
Punto de fusión 80°C to 83°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1699514
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.98
Porcentaje de pureza 99%