Learn More
3-yodoprop-1-eno, TRC
Código de producto. 30396753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396753 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1192301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodoprop-1-ene
CAS 556-56-9
Fórmula molecular C3H5I
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ICC=C
Nombre IUPAC 3-iodoprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 167.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.9436