Learn More
3-Yodofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388146 5 g 5 g
11378146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15118.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130723-54-5 | C8H6IN | 243.05 g/mol
3-Iodophenylacetonitrile is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodofenilacetonitrilo es un importante intermedio orgánico. Se utiliza en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos, y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130723-54-5
Fórmula molecular C8H6IN
Peso molecular (g/mol) 243.05
Número MDL MFCD00040890
Clave InChI LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodophenylacetonitrile, 2-3-iodophenyl acetonitrile, 3-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyl acetonitrile, m-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyacetonitrile, pubchem12771, 3-iodo-1-phenylacetonitrile, acmc-1c0v0, benzeneacetonitrile, 3-iodo
PubChem CID 2759368
Nombre IUPAC 2-(3-yodofenil)acetonitrilo
SMILES IC1=CC=CC(CC#N)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Iodophenylacetonitrile
Punto de fusión 33°C to 35°C
Punto de ebullición 138°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 7350695
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.05
Porcentaje de pureza 97%