Learn More
Ácido 3-yodofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358146 500 mg 500 miligramos
11368146 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15117.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1878-69-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-69-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.05
Número MDL MFCD00046548
Clave InChI MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
Nombre IUPAC ácido 2-(3-yodofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodophenylacetic acid
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 500 mg
Beilstein 2501867
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%