Learn More
Ácido 3-yodofenilacético, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15515116 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15515116 5 g 5 g
15505116 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15515116 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1878-69-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.05
Número MDL MFCD00046548
Clave InChI MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
Nombre IUPAC ácido 2-(3-yodofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodophenylacetic acid
Punto de fusión 130.0°C to 132.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodophenylacetic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.