Learn More
3-yodofenol, TRC
Código de producto. 30390785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390785 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7175055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Iodophenol
CAS 626-02-8
Fórmula molecular C6H5IO
Cantidad 5 g
Sinónimo m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(I)c1
Nombre IUPAC 3-yodofenol
Peso molecular (g/mol) 220.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9385
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.