Learn More
3-yodofenol, TRC
Código de producto. 30389348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389348 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30389348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71750525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodophenol
CAS 626-02-8
Fórmula molecular C6H5IO
Cantidad 25 g
Sinónimo m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(I)c1
Nombre IUPAC 3-yodofenol
Peso molecular (g/mol) 220.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9385