Learn More
3-Yodooxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483808 250 mg 250 miligramos
15493808 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57302.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26272-85-5 | C3H5IO | 183.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26272-85-5
Fórmula molecular C3H5IO
Peso molecular (g/mol) 183.98
Número MDL MFCD08544403
Clave InChI KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-oxetane, 1,3-epoxy-2-iodopropane, oxetane, 3-iodo, 3-iodanyloxetane, 3-iodooxetane, acmc-1cgai, 2-iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-?epoxy-?2-?iodopropane
PubChem CID 13356686
Nombre IUPAC 3-yodooxetano
SMILES IC1COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodooxetane
Densidad 2.14
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.98
Porcentaje de pureza 95%