Learn More
3-Yodocromona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407237 250 mg 250 miligramos
15497227 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34295.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122775-34-2 | C9H5IO2 | 272.04 g/mol
3-Iodochromone is used in the synthesis of 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-yodocromona se utiliza en la síntesis de 2-(N-azolil)cromonas y 3-azoliltiocromonas.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122775-34-2
Fórmula molecular C9H5IO2
Peso molecular (g/mol) 272.04
Número MDL MFCD09475514
Clave InChI SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
PubChem CID 10901720
Nombre IUPAC 3-iodo-4H-chromen-4-uno
SMILES IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodochromone
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.04
Porcentaje de pureza 97%