Learn More
3-Yodobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334775 1 g 1 g
11344775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17801.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-40-2 | C7H8IN | 233.052 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire y sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-40-2
Fórmula molecular C7H8IN
Peso molecular (g/mol) 233.052
Número MDL MFCD00192227
Clave InChI LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
PubChem CID 97012
Nombre IUPAC (3-yodofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzylamine
Densidad 1.748
Punto de ebullición 132°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6375
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2689602
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.05
Porcentaje de pureza 97%