Learn More
Bromuro de 3-yodobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodobenzyl Bromide |
| CAS | 49617-83-6 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Br I |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | α-Bromo-m-iodotoluene, m-Iodobenzylbromide, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1cccc(I)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-3-yodo-benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 296.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.87 |