Learn More
Bromuro de 3-yodobencilo, 97%
Código de producto. 10792085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792085 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229103 5 g Frasco de vidrio 5 g
10702095 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792085 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392530010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49617-83-6 | C7H6BrI| 296,93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49617-83-6
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.93
Número MDL MFCD00019016
Clave InChI BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 50°C
Color Marrón o naranja a rojo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4I
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación