Learn More
Bromuro de 3-yodo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodobenzyl bromide |
| Punto de fusión | 48°C to 51°C |
| Punto de ebullición | 106°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 742268 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.94 |
| Porcentaje de pureza | 96% |