Learn More
Bromuro de 3-yodo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479043 5 g 5 g
11489043 25 g 25 g
11499043 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11140.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49617-83-6 | C7H6BrI | 296.933 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49617-83-6
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.933
Número MDL MFCD00019016
Clave InChI BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzyl bromide
Punto de fusión 48°C to 51°C
Punto de ebullición 106°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 742268
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.94
Porcentaje de pureza 96%