Learn More
3-Yodobenzotrifluoruro, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453804 10 g 10 g
11463804 50 g 50 g
11473804 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453804 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11843.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-81-0
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.009
Número MDL MFCD00001049
Clave InChI IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
PubChem CID 67868
Nombre IUPAC 1-yodo-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzotrifluoride
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.882
Punto de ebullición 81°C to 82°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.5185
Cantidad 10 g
Beilstein 2088596
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Iodobenzotrifluoride