Learn More
3-yodobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodobenzonitrile |
| CAS | 69113-59-3 |
| Fórmula molecular | C7H4IN |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Ic1cccc(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-yodobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.9388 |