Learn More
3-yodobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11409507 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11409507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22020.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzonitrile
CAS 69113-59-3
Punto de fusión 38°C to 42°C
Temperatura de inflamación >110°C
Fórmula molecular C7H4IN
Número MDL MFCD00079762
Cantidad 50 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile
Clave InChI BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC(=C1)C#N
Nombre IUPAC 3-yodobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 229.02
PubChem CID 144341
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.02
Porcentaje de pureza 99%