Learn More
3-yodobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499497 10 g 10 g
11489497 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22020.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 69113-59-3 | C7H4IN | 229.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69113-59-3
Fórmula molecular C7H4IN
Peso molecular (g/mol) 229.02
Número MDL MFCD00079762
Clave InChI BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile, pubchem3935, 3-cyanoiodobenzene, 3-iodobenzonitrile, ksc358g7h, acmc-1b930
PubChem CID 144341
Nombre IUPAC 3-yodobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzonitrile
Punto de fusión 38°C to 42°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.02
Porcentaje de pureza 99%