Learn More
Ácido 3-yodobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodobenzoic Acid |
| CAS | 618-51-9 |
| Fórmula molecular | C7H5IO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Iodobenzenecarboxylic Acid, NSC 176131, NSC 74693, m-Carboxyiodobenzene, m-Iodobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(I)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-yodobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9334 |