Learn More
Ácido 3-yodobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434513 250 g 250 g
11414513 10 g 10 g
11424513 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11515.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
3-Iodobenzoic acid is used in solid phase synthesis of γ-turn mimetic library. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-yodobenzoico se utiliza en la síntesis de fase sólida de la biblioteca mimética de giro γ. Se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Los materiales incompatibles son las bases y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-51-9
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.019
Número MDL MFCD00002496
Clave InChI KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
Nombre IUPAC ácido 3-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzoic acid
Punto de fusión 186°C to 188°C
Cantidad 250 g
Beilstein 971088
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.02
Porcentaje de pureza ≥98%