Learn More
Ácido 3-yodobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Iodobenzoic acid is used in solid phase synthesis of γ-turn mimetic library. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 3-yodobenzoico se utiliza en la síntesis de fase sólida de la biblioteca mimética de giro γ. Se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Los materiales incompatibles son las bases y los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodobenzoic acid |
| Punto de fusión | 186°C to 188°C |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 971088 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.02 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |