Learn More
Ácido 3-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761621 10 g Frasco de vidrio 10 g
10541411 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10761621
Marca: Thermo Scientific Acros 160480100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-51-9
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.01
Número MDL MFCD00002496
Clave InChI KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
Nombre IUPAC ácido 3-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185°C to 189°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 365
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.