Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-yodobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387589 5 g 5 g
11377589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28115.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 408492-28-4 | C12H16BIO2 | 329.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 408492-28-4
Fórmula molecular C12H16BIO2
Peso molecular (g/mol) 329.97
Número MDL MFCD09953498
Clave InChI HSHFNMSHDHAHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodophenylboronic acid pinacol ester, amtb088, 3-iodophenylboronic acid pinacolester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-iodanylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
PubChem CID 11313483
Nombre IUPAC 2-(3-yodofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(I)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.97
Porcentaje de pureza 97%