Learn More
Ácido 3-iodobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15447997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15447997 1 g 1 g
15457997 5 g 5 g
15467997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447997 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51112.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 221037-98-5
Fórmula molecular C6H6BIO2
Peso molecular (g/mol) 247.826
Número MDL MFCD01319015
Clave InChI REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
Nombre IUPAC ácido (3-iodofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.83
Porcentaje de pureza 97%