Learn More
3-Yodobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338416 1 g 1 g
11348416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17447.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-41-3 | C7H5IO | 232.02 g/mol
3-Iodobenzaldehyde is used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodobenzaldehído se utiliza como reactivo orgánico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-41-3
Fórmula molecular C7H5IO
Peso molecular (g/mol) 232.02
Número MDL MFCD00039573
Clave InChI RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
PubChem CID 252610
Nombre IUPAC 3-yodobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzaldehyde
Punto de fusión 55°C to 57°C
Punto de ebullición 124°C to 125°C (13 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1854653
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.02
Porcentaje de pureza 98%