Learn More
3-yodoanisol, TRC
Código de producto. 30400022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400022 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30400022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI68685025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodoanisole
CAS 766-85-8
Fórmula molecular C7H7IO
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(I)c1
Nombre IUPAC 1-yodo-3-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 234.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.9542