Learn More
3-Yodoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432297 100 g 100 g
11412297 5 g 5 g
11422297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14208.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
3-Iodoanisole is used to produce 3,3'-Dimethoxy-biphenyl. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodoanisol se utiliza para producir 3,3′-dimetoxi-bifenilo. Puede usarse en los campos de los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, alcohol, éter. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes. Almacénese en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-85-8
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD00001048
Clave InChI RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
Nombre IUPAC 1-yodo-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodoanisole
Densidad 1.78
Punto de ebullición 243°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.613
Cantidad 100 g
Beilstein 1858896
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,alcohol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 98%