Learn More
3-Yodoanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473965 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473965 100 g Frasco de vidrio 100 g
10338740 5 g Frasco de vidrio 5 g
10246610 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10473965 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222021000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-85-8
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.04
Número MDL MFCD00001048
Clave InChI RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
Nombre IUPAC 1-yodo-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodoanisole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.9600g/mL
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4OCH3
Índice de refracción 1.6130 to 1.615
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 208
Gravedad específica 1.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido