Learn More
3-Yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394484 10 g 10 g
11304494 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394484 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01159.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-01-7 | C6H6IN | 219.025 g/mol
3-Iodoanilineis used as Anilines, Aromatic Amines and Nitro Compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-yodoanilina se utiliza como anilinas, aminas aromáticas y compuestos nitro.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a 4 °C. Proteger de la luz. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos, cloroformatos, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-01-7
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.025
Número MDL MFCD00007781
Clave InChI FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
PubChem CID 12271
Nombre IUPAC 3-yodoanilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodoaniline
Punto de fusión 21°C to 24°C
Densidad 1.821
Punto de ebullición 145°C to 146°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.684
Cantidad 10 g
Beilstein 636058
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza 98%