Learn More
3-Iodoaniline 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; Glass bottle
Código de producto.
10520961 25g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10520961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122310250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodoaniline
Nombre de nota 98%
CAS 626-01-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.8200g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6IN
Fórmula lineal IC6H4NH2
Número MDL MFCD00007781
Cantidad 25g
Beilstein 12, 670
Sinónimo m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
Clave InChI FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)N
Nombre IUPAC 3-iodoaniline
Peso molecular (g/mol) 219.025
PubChem CID 12271
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.02
Porcentaje de pureza ≥97.5%