Learn More
3-Iodo-o-xylene, 98%
Código de producto. 10711351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711351 5 mL Glass bottle 5 ml
1 options
Código de producto. 10711351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309350050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-o-xylene
Nombre de nota 98%
CAS 31599-60-7
% mín. CAS 97.5
Color Brown to Brown-Red
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.64g/mL
Cantidad 5 mL
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C8H9I
Fórmula lineal (CH3)C6H3I
Número MDL MFCD00041437
Sinónimo 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
Clave InChI DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Nombre IUPAC 1-iodo-2,3-dimethylbenzene
Peso molecular (g/mol) 232.064
PubChem CID 141645
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza ≥97.5%