Learn More
3-yodo-o-xileno, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449343 5 g 5 g
11459343 25 g 25 g
11469343 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11774.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31599-60-7
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.064
Número MDL MFCD00041437
Clave InChI DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
PubChem CID 141645
Nombre IUPAC 1-iodo-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-o-xylene
Densidad 1.64
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.603
Beilstein 1929733
Punto de ebullición 98°C to 100°C (15 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 97%