Learn More
Éster bencílico de 3-yodo-N-[(benciloxi)carbonil]-O-bencil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-N-[(benzyloxy)carbonyl]-O-benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester |
| CAS | 600737-79-9 |
| Fórmula molecular | C31H28INO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Iodo-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-O-(phenylmethyl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H28INO5/c32-27-18-26(16-17-29(27)36-20-23-10-4-1-5-11-23)19-28(30(34)37-21-24-12-6-2-7-13-24)33-31(35)38-22-25-14-8-3-9-15-25/h1-18,28H,19-22H2,(H,33,35)/t28-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)[C@H](CC2=CC(I)=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)NC(OCC4=CC=CC=C4)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-3-(4-(benciloxi)-3-yodofenil)-2-(((benciloxi)carbonil)amino)propanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 621.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 621.1 |