Learn More
3-yodo-N-[(benciloxi)carbonil]-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-tyrosine |
| CAS | 79677-62-6 |
| Fórmula molecular | C17H16INO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Iodo-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16INO5/c18-13-8-12(6-7-15(13)20)9-14(16(21)22)19-17(23)24-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | OC(C=C1)=C(I)C=C1C[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-(((benciloxi)carbonil)amino)-3-(4-hidroxi-3-yodofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 441.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.01 |