Learn More
3-Iodo-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30137788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137788 5 g 5 g
30133636 10 g 10 g
30006536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7282505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-78-0
Fórmula molecular C9 H10 I N O3
Peso molecular (g/mol) 307.09
Sinónimo L-Tyrosine, 3-iodo-, Tyrosine, 3-iodo-, L- (8CI), 3-Iodo-L-tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid, 3-Iodo-4-hydroxyphenylalanine, 3-Iodotyrosine, 4-Hydroxy-3-iodophenylalanine, MIT, MIT (amino acid), NSC 210787, 3-Iodo-L-tyrosine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-iodofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.9705