Learn More
3-iodo-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420679 5 g 5 g
15410679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63789.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
3-iodo-l-tyrosine is used in the inhibition of tyrosine hydroxylase. 3-iodo-L-tyrosine is used in the rapid induction of prolactin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-iodo-L-tirosina se utiliza en la inhibición de la tirosina hidroxilasa. La 3-iodo-L-tirosina se utiliza en la inducción rápida de la secreción de prolactina.
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso diluido y base acuosa diluida.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-78-0
Fórmula molecular C9H10INO3
Peso molecular (g/mol) 307.09
Número MDL MFCD00002608
Clave InChI UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-iodofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-L-tyrosine
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 2941266
Información de solubilidad Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.09
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo