Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-tirosina, 97 %
Código de producto. 10285160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285160 1 g Frasco de vidrio 1 g
10279533 5 g Frasco de vidrio 5 g
10289533 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10285160 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 122440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-78-0
Fórmula molecular C9H10INO3
Peso molecular (g/mol) 307.09
Número MDL MFCD00002608
Clave InChI UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-iodofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-L-tyrosine
Punto de fusión 196.0°C to 198.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 3.18
Índice Merck 15, 5090
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 15 parts boiling water
Agua 1% max. (K.F.)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo