Learn More
3'-Iodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 17943335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943335 10 mg 10 miligramos
17963125 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI72150510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4732-82-5
Fórmula molecular C15H14INO4
Peso molecular (g/mol) 399.18
Sinónimo 3-[p-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)phenyl]-alanine, 3'-Iodothyronine
SMILES IC1=C(O)C=CC(OC2=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Iodo-L-thyronine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14INO4/c16-12-8-11(5-6-14(12)18)21-10-3-1-9(2-4-10)7-13(17)15(19)20/h1-6,8,13,18H,7,17H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Porcentaje de pureza >95%